Merck
264768
Sigma-Aldrich
フルフリルジスルフィド
95%
別名:
ジフルフリルジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O2S2
CAS番号:
分子量:
226.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.585 (lit.)
bp
112-115 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
密度
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C(SSCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-3-9(11-5-1)7-13-14-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
InChI Key
CBJPZHSWLMJQRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Furfuryl disulfide has been characterized as an important aroma constituent of roasted coffee.
アプリケーション
Furfuryl disulfide has been used in the preparation of poly(disulfido-imide)s by Diels-Alder (DA) reaction with the various bismaleimides.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
264768-1G:
264768-VAR:
264768-BULK:
264768-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Poly (imide) s based on furfuryl-disulfide.
Patel HS and Patel HD.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 79(1-4), 69-76 (1993)
Investigation of sulfur-containing components in roasted coffee.
R Tressl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 29(5), 1078-1082 (1981-09-01)