Merck
209473
Sigma-Aldrich
4-Hexanoylresorcinol
96%
別名:
2′,4′-Dihydroxyhexanophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4COC6H3(OH)2
CAS番号:
分子量:
208.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
bp
217 °C/14 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)