Merck
206059
Sigma-Aldrich
ヨウ化白金(II)
98%
別名:
Diiodoplatinum, Platinum diiodide, Platinum(2+) diiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,400
¥25,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,400
About This Item
化学式:
PtI2
CAS番号:
分子量:
448.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥25,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
mp
360 °C (dec.) (lit.)
密度
6.403 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Pt]I
InChI
1S/2HI.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
206059-5G:
206059-VAR:
206059-BULK:
206059-1G:4548173986449
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。