Merck
203955
Sigma-Aldrich
trans-Diamminedichloropalladium(II)
99.998%
別名:
trans-ビサンミンジクロロパラジウム, トランスパラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(NH3)2Cl2
CAS番号:
分子量:
211.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.998%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: palladium
密度
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.N.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pd/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • アルドール反応の立体選択的アルキル化
  • N-グリカン類の固相オリゴ糖合成
  • 糖質のアリルエーテル類の異性化および開裂
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
203955-5G:
203955-VAR:
203955-BULK:
203955-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)