反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
~80% in di-tert-butyl peroxide/water 3:2
屈折率
n20/D 1.397
密度
0.90 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
InChI Key
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. C - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F
引火点(℃)
43 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
19990-VAR:
19990-100ML:
19990-BULK:
19990-500ML:
試験成績書(COA)