Merck
197920
Sigma-Aldrich
1-[2-(4-ブロモフェノキシ)エチル]ピロリジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16BrNO
CAS番号:
分子量:
270.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.557 (lit.)
bp
138-140 °C/1.2 mmHg (lit.)
密度
1.304 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc(OCCN2CCCC2)cc1
InChI
1S/C12H16BrNO/c13-11-3-5-12(6-4-11)15-10-9-14-7-1-2-8-14/h3-6H,1-2,7-10H2
InChI Key
YDWKSSWZGXRQET-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]pyrrolidine was used in the synthesis of 4-OCH2CH2 -pyrrolidine[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
197920-10G:
197920-BULK:
197920-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chuansheng Niu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(20), 5829-5832 (2009-09-19)
A series of 5-vinyl-3-pyridinecarbonitriles were synthesized and evaluated as PKCtheta inhibitors. The systematic optimization of 4-[(4-methyl-1H-indol-5-yl)amino]-5-[(E)-2-phenylvinyl]-3-pyridinecarbonitrile 3 resulted in the identification of compound 23e as a potent PKCtheta inhibitor with good selectivity over PKCdelta.