Merck
196037
Sigma-Aldrich
4-イソプロピルベンジルアルコール
97%
別名:
クミンアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
150.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
135-136 °C/26 mmHg (lit.)
溶解性
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: insoluble
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3
InChI Key
OIGWAXDAPKFNCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Isopropylbenzyl alcohol has mosquito repellent properties and has been isolated from Eucalyptus camaldulensis. Oxidation of 4-isopropylbenzyl alcohol over TiO2-supported nano gold catalyst has been investigated.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
196037-25G:
196037-BULK:
196037-VAR:
196037-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
New mosquito repellent from Eucalyptus camaldulensis.
Watanabe K, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 41(11), 2164-2166 (1993)
Selective oxidation of alcohols to aldehydes and ketones over TiO2-supported gold nanoparticles in supercritical carbon dioxide with molecular oxygen.
Wang X, et al.
Applied Catalysis A: General, 349(1), 86-90 (2008)
Annemieke Strijkstra et al.
Applied and environmental microbiology, 80(24), 7592-7603 (2014-09-28)
The betaproteobacteria "Aromatoleum aromaticum" pCyN1 and "Thauera" sp. strain pCyN2 anaerobically degrade the plant-derived aromatic hydrocarbon p-cymene (4-isopropyltoluene) under nitrate-reducing conditions. Metabolite analysis of p-cymene-adapted "A. aromaticum" pCyN1 cells demonstrated the specific formation of 4-isopropylbenzyl alcohol and 4-isopropylbenzaldehyde, whereas with