Merck
194492
Sigma-Aldrich
3-Ethoxyaniline
98%
別名:
m-Phenetidine, 3-Ethoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
137.18
Beilstein:
971028
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.566 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2,9H2,1H3
InChI Key
WEZAHYDFZNTGKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Ethoxyaniline was used as starting reagent in the synthesis of 1,2,3,4-tetrahydroacridinylhydrazides.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
194492-BULK:
194492-10G:
194492-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sandra Gemma et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(9), 2776-2779 (2010-10-01)
Among the enzymes involved in the life cycle of HCV, the non-structural protein NS3, with its double function of protease and NTPase/helicase, is essential for the virus replication. Exploiting our previous knowledge in the development of nucleotide-mimicking NS3 helicase (NS3h)