Merck
193437
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclohexylamine, mixture of cis and trans
98%
別名:
1-アミノ-2-メチルシクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H10NH2
CAS番号:
分子量:
113.20
Beilstein:
2689073
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCCCC1N
InChI
1S/C7H15N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-7H,2-5,8H2,1H3
InChI Key
FEUISMYEFPANSS-UHFFFAOYSA-N
詳細
Mechanism of hydrodenitrogenation of 2-methylcyclohexylamine has been studied over sulfided NiMo/Al2O3[1]. 2-Methylcyclohexylamine is the intermediate formed during hydrodenitrogenation of toluidine[2].
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
193437-VAR:
193437-50G:
193437-BULK:
193437-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mechanisms of the hydrodenitrogenation of alkylamines with secondary and tertiary a-carbon atoms on sulfided NiMo/Al2O3.
Zhao Y and Prins R.
J. Catal., 222(2), 532-544 (2004)
Mechanism of the C−N-bond breaking in the hydrodenitrogenation of methylcyclohexylamine over sulfided NiMo/γ-Al2O3.
Rota F and Prins R.
J. Mol. Catal. A: Chem., 162(1), 367-374 (2000)