コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
191264
Sigma-Aldrich
3-フェニルグルタル酸
97%
別名:
β-Phenylglutaric acid, 3-Phenylpentanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
208.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O4/c12-10(13)6-9(7-11(14)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
RZOKZOYSUCSPDF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
191264-1G:
191264-BULK:
191264-25G:
191264-VAR:
191264-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)