Merck
190136
Sigma-Aldrich
α-Ethylphenethyl alcohol
97%
別名:
1-Phenyl-2-butanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(C2H5)OH
CAS番号:
分子量:
150.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
124-127 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10-11H,2,8H2,1H3
InChI Key
LYUPJHVGLFETDG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
α-Ethylphenethyl alcohol may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
190136-10G:
190136-BULK:
190136-1G:
190136-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gregory R Tintinger et al.
Frontiers in immunology, 11, 621148-621148 (2021-03-16)
Although bedaquiline has advanced the treatment of multidrug-resistant tuberculosis (TB), concerns remain about the cardiotoxic potential of this agent, albeit by unexplored mechanisms. Accordingly, we have investigated augmentation of the reactivity of human platelets in vitro as a potential mechanism