189308
4-ブロモフェネチルアミン
98%
別名:
2-(4-Bromophenyl)ethan-1-amine, 2-(4-Bromophenyl)ethanamine, 2-(4-Bromophenyl)ethylamine, 4-Bromobenzeneethanamine, 4-Bromophenylethylamine, p-Bromophenethylamine, p-Bromophenylethylamine
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.574 (lit.)
bp
63-72 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
SMILES記法
NCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
InChI Key
ZSZCXAOQVBEPME-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
189308-5G:
189308-BULK:
189308-VAR:
189308-1G:
189308-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック