Merck
189170
Sigma-Aldrich
5,6-ジヒドロ-4-メトキシ-2H-ピラン
95%
別名:
4-メトキシ-5,6-ジヒドロピラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O2
CAS番号:
分子量:
114.14
Beilstein:
1341205
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
59 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC1=CCOCC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
InChI Key
FSMHNRHLQAABPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5,6-ジヒドロ-4-メトキシ-2H-ピランはヌクレオシドヒドロキシル官能基の保護に適切な試薬です
アプリケーション
5,6-ジヒドロ-4-メトキシ-2H-ピランは、一連のオリゴリボ核酸の固相合成で使用されました。この化合物はキラルアルコールを保護するための試薬としても使用されました
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
189170-BULK:
189170-5G:
189170-VAR:
189170-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
1, 1-Diethoxybut-2-ene as a Precursor of (2-Hydroxyethyl)-Substituted Alkoxy Dienes: Convenient Intermediates for a New Synthesis of 2-Substituted and 2, 6-Disubstituted Tetrahydro-4H-pyran-4-ones.
Prandi C and Venturello P.
The Journal of Organic Chemistry, 59(12), 3494-3496 (1994)
A J Leigh et al.
Biochemistry, 31(37), 8978-8983 (1992-09-22)
The substrate stereospecificity of phosphatidylinositol-specific phospholipase C from Bacillus cereus is examined using the resolved optical isomers of synthetic myo-inositol 1-(4-nitrophenyl phosphate), a chromogenic substrate for the phospholipase. The synthetic route employs mild acid-labile protecting groups and separation of the
Tetrahedron Letters, 33, 2371-2371 (1992)
C Lehmann et al.
Nucleic acids research, 17(7), 2379-2390 (1989-04-11)
Efficient solid-phase synthesis of a series of oligoribonucleotides of up to 20 residues is described that utilises the 9-fluorenylmethoxycarbonyl group (Fmoc) for 5'-protection and 4-methoxytetrahydropyran-4-yl (Mthp) for 2'-protection of ribonucleotide monomers and a phosphoramidite coupling procedure. The Fmoc group is