Merck
188182
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-フルオロベンゾニトリル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)CN
CAS番号:
分子量:
155.56
Beilstein:
1940332
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
104 °C/11 mmHg (lit.)
mp
55-59 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
InChI Key
XPTAYRHLHAFUOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile is an inhibitor of cellulose synthesis.
アプリケーション
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile was used in the synthesis of:
  • rac-2-chloro-6-(oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile
  • high-molecular-weight, soluble polyarylether alternating copolymers containing pendent cyano groups
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
188182-10G:4548173111896
188182-50G:4548173111902
188182-BULK:
188182-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemoenzymatic synthesis of calcilytic agent NPS-2143 employing a lipase-mediated resolution protocol.
Kamal A and Chouhan G.
Tetrahedron Asymmetry, 16(16), 2784-2789 (2005)
Synthesis and properties of new alternating copolyethers containing pendent cyano groups.
Mercer FW, et al.
Polymer, 35(24), 5355-5363 (1994)
D Montezinos et al.
Planta, 148(4), 305-311 (1980-04-01)
Several compounds were tested for their ability to inhibit the in-vivo synthesis of cellulose and other cell-wall polysaccharides in fibers of cotton (Gossypium hirsutum L.) developing on in-vitro cultured ovules. Inhibitory effects were measured by the ability of the compounds