Merck
134996
Sigma-Aldrich
3-ヨードベンジルアミン 塩酸塩
97%
別名:
(3-Iodophenyl)methanamine hydrochloride, m-Iodobenzylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥36,800
¥36,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥36,800
About This Item
化学式:
IC6H4CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
269.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥36,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
188-190 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.NCc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H8IN.ClH/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
InChI Key
PYFDZOCGFHIRST-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Iodobenzylamine hydrochloride was used as the starting reagent in the synthesis of N6-(3-iodobenzyl)-2-substituted-adenosine derivatives[1]. It was used in the synthesis of 3′-C-methyl adenosine N6-substituted and N6/C-2 disubstituted derivatives and novel 2′-C-methyl analogues[2].
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
134996-5G:4548173992617
134996-VAR:
134996-1G:
134996-250MG:
134996-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H O Kim et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(21), 3614-3621 (1994-10-14)
Adenosine derivatives bearing an N6-(3-iodobenzyl) group, reported to enhance the affinity of adenosine-5'-uronamide analogues as agonists at A3 adenosine receptors (J. Med. Chem. 1994, 37, 636-646), were synthesized starting from methyl beta-D-ribofuranoside in 10 steps. Binding affinities at A1 and
Loredana Cappellacci et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(5), 1550-1562 (2005-03-04)
A number of 3'-C-methyl analogues of selective adenosine receptor agonists such as CPA, CHA, CCPA, 2'-Me-CCPA, NECA, and IB-MECA was synthesized to further investigate the subdomain of the receptor that binds the ribose moiety of the ligands. Affinity data at