品質
Arxada quality
メーカー/製品名
Arxada AG
濃度
≥97.0 % (w/w) (T)
不純物
≤0.5 % (w/w) water (Karl Fischer)
≤3.0 % (w/w) NaCl (AT)
SMILES記法
[Na]N(C#N)C#N
InChI
1S/C2N3.Na/c3-1-5-2-4;/q-1;+1
InChI Key
IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
- ニッケルジアセチルピリジンジオキシマートの五核、八核、および十核クラスター錯体
- 拡張型磁場ネットワークを設計するための超四面体ビルディングブロックである十核マンガン(II/III)オキソアジドジオラートクラスター
- 鉄およびマンガンジシアナミド二次元アニオンシート状配位ポリマー型ネットワークに取り込まれたルテニウムビピリジン錯体で、二重発光ホトルミネセンスを示します
- 鉛ジシアナミド架橋型ニトロニルニトロキシドラジカルポリマー性錯体
- ジシアナミド架橋を持つ反強磁性結合六核銅(II)Schiff塩基錯体
- ジシアナミド架橋を用いるCuII2Lを基盤としたポリマー状はしご構造
- ジシアナミド架橋を含む、カドミウム(II)の発光性六配位型配位高分子
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
690309-80KG:
690309-BULK:
690309-VAR:
690309-1KG:
690309-10KG:
試験成績書(COA)
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(40), 27251-27258 (2017-10-11)
Ionic liquids (ILs) exhibit tunable behaviour and properties that are due to their supramolecular structure. We synthesized a series of alkylated and fluorinated phosphonium dicyanamide ILs to study the relation between molecular structure and assembly with a focus on the