Merck
185272
Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
97%
別名:
Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, Dimethyl succinylsuccinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O6
CAS番号:
分子量:
228.20
Beilstein:
3345562
EC Number:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
SMILES記法
COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H12O6/c1-15-9(13)5-3-8(12)6(4-7(5)11)10(14)16-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1