product name
アウリントリカルボン酸 アンモニウム塩, ACS reagent
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
ACS reagent
形状
powder or crystals
不純物
≤0.1% insolubles
強熱残分
≤0.2%
色
dark red
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 100 mg/mL
λmax
450 nm
522 nm (2nd)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
N.N.N.OC(=O)c1cc(ccc1O)\C(c2ccc(O)c(c2)C(O)=O)=C3/C=CC(=O)C(=C3)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
InChI Key
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A36883-100G:
A36883-VAR:
A36883-BULK:
A36883-25G:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック