Merck
184829
Sigma-Aldrich
1,2-Benzenedimethanol
97%
別名:
1,2-Bis(hydroxymethyl)benzene, o-Xylene-α,α′-diol, Phthalyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥23,000
¥23,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥23,000
About This Item
化学式:
C6H4(CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
138.16
Beilstein:
508775
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥23,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
63-65 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI Key
XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
184829-BULK:
184829-VAR:
184829-1G:
184829-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)