Merck
183997
Sigma-Aldrich
トリヘキシルアミン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)5]3N
CAS番号:
分子量:
269.51
Beilstein:
1755828
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
96%
蒸気密度
9.3 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
150-159 °C/12 mmHg (lit.)
263-265 °C (lit.)
密度
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCCN(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H39N/c1-4-7-10-13-16-19(17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
InChI Key
DIAIBWNEUYXDNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリヘキシルアミンは、大腸菌発酵ブロスからコハク酸を分離精製する際の抽出剤として使用されました。イオン移動度分光分析によるデザイナードラッグの人毛標本のスクリーニングの内部標準として採用されました。小径酸化亜鉛ナノロッドの合成に使用されました
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
183997-100G:
183997-250G:
183997-25G:
183997-VAR:
183997-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
T Keller et al.
Forensic science international, 94(1-2), 55-63 (1998-07-22)
Since its inception in the early 1970s under the name plasma chromatography, ion mobility spectrometry (IMS) has undergone great changes. It is now utilized more and more in forensic science laboratories where it is used to detect explosives and environmental
Louwanda Lakiss et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 21(16), 1873-1881 (2020-03-17)
We outline two methodologies to selectively characterize the Brønsted acidity of the external surface of FAU-type zeolites by IR and NMR spectroscopy of adsorbed basic probe molecules. The challenge and goal are to develop reliable and quantitative IR and NMR
Diameter control and photoluminescence of ZnO nanorods from trialkylamines.
Andelman T, et al.
Journal of Nanomaterials, 2007 (2007)
Tanja Kurzrock et al.
Biotechnology progress, 27(6), 1623-1628 (2012-01-13)
Biotechnologically produced succinic acid has the potential to displace maleic acid and its uses. Therefore, it is of high interest for the chemical, pharmaceutical, and food industry.In addition to optimized production strains and fermentation processes, an efficient separation of succinic
Erica L Bakota et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 34(5), e8608-e8608 (2019-11-11)
While liquid chromatography/high-resolution mass spectrometry (LC/HRMS) is a versatile analytical technique, it is also sensitive to trace impurities. These impurities may come from a variety of sources, including reagents, solvents, and the sample matrix itself. Impurities in reagents may become