Merck
183652
Sigma-Aldrich
5-Bromo-N-(carboxymethyl)anthranilic acid
technical grade, 90%
別名:
N-(4-Bromo-2-carboxyphenyl)glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3-2-(NHCH2CO2H)CO2H
CAS番号:
分子量:
274.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
90%
mp
215-218 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CNc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8BrNO4/c10-5-1-2-7(11-4-8(12)13)6(3-5)9(14)15/h1-3,11H,4H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
NGTZRRAYYJFRDA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Bromo-N-(carboxymethyl)anthranilic acid may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
183652-10G:
183652-BULK:
183652-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)