Merck
183040
Sigma-Aldrich
2-(ベンジルオキシ)フェノール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥9,038
¥9,038
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥9,038
About This Item
化学式:
C6H5CH2OC6H4OH
CAS番号:
分子量:
200.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,038
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
不純物
<3% catechol
屈折率
n20/D 1.591 (lit.)
密度
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2
InChI Key
CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-(Benzyloxy)phenol was used in the synthesis of 2-(benzyloxy)hydroquinone[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
183040-50G:
183040-1KG:
183040-VAR:
183040-BULK:
183040-10G:
183040-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Woro Triarsi Sulistyaningdyah et al.
Applied microbiology and biotechnology, 67(4), 556-562 (2004-11-19)
Cytochrome P450 BM-3 from Bacillus megaterium is a fatty acid hydroxylase exhibiting selectivity for long-chain substrates (12-20 carbons). Replacement of Phe87 in P450 BM-3 by Val (F87V) greatly increased its activity towards a variety of aromatic and phenolic compounds. The