Merck
18289
Sigma-Aldrich
1-Dodecyl-3-methylimidazolium iodide
≥95.0%
別名:
1-ラウリル-3-メチルイミダゾリウム ヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H31IN2
CAS番号:
分子量:
378.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
不純物
≤0.5% water
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[I-].CCCCCCCCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C16H31N2.HI/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15-14-17(2)16-18;/h14-16H,3-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
RQVJLVQTNZVVRZ-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18289-50G-F:4548173986142
18289-BULK-F:
18289-VAR-F:
18289-5G-F:4548173986159
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Kiran Kumar Reddy et al.
Frontiers in microbiology, 11, 730-730 (2020-05-07)
Candida albicans is an opportunistic pathogen causes fungal infections that range from common skin infections to persistent infections through biofilm formation on tissues, implants and life threatening systemic infections. New antifungal agents or therapeutic methods are desired due to high
資料
イオン液体は電気化学用途での非水系電解質とし機能し、その電導度と安定性が評価されています。
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.