Merck
181048
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-acrylic acid)
acrylic acid 20 wt. %, beads
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
(CH2CH2)x[CH2CH(CO2H)]y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
beads
組成
acrylic acid, 20 wt. %
密度
0.96 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H4/c1-2-3(4)5;1-2/h2H,1H2,(H,4,5);1-2H2
InChI Key
QHZOMAXECYYXGP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プロセス添加剤および性能向上剤であり、PETの結晶化を促進します。また、プラスチックにおける添加剤の分散を助けます。
特徴および利点
可逆的なイオン性クラスター(架橋構造)を形成します。さまざまな基板への接着性を促進し、parent acid copolymerよりも強靭で、化学的抵抗性が高く、透明性にも優れています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>527.0 °F
引火点(℃)
> 275 °C
適用法令
Jan Code
181048-100G:
181048-VAR:
181048-250G:
181048-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A P Martínez-Camacho et al.
Carbohydrate polymers, 91(2), 666-674 (2012-11-06)
The obtaining of chitosan extruded films was possible by using low density polyethylene (LDPE) as a matrix polymer and ethylene-acrylic acid copolymer as an adhesive, in order to ensure adhesion in the interphase of the immiscible polymers. The obtained blend
Optician's occupational allergic contact dermatitis, paresthesia and paronychia caused by anaerobic acrylic sealants.
L Kanerva et al.
Contact dermatitis, 44(2), 117-119 (2001-02-24)
C Albano et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 4(3), 467-475 (2011-02-15)
In this investigation, the behavior of the mechanical properties of composites of high-density polyethylene/hydroxyapatite (HDPE/HA) with and without ethylene-acrylic acid copolymer (EAA) as possible compatibilizer, was studied. Different mathematical models were used to predict their Young's modulus, tensile strength and
Marc David Grynbaum et al.
Journal of chromatography. A, 1156(1-2), 80-86 (2006-12-01)
The increased demand for chromatographic materials that are able to achieve a fast separation of large quantities of structure analogues is a great challenge. It is known that polymer based chromatographic materials have a higher loadability, compared to silica based
Ning Luo et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 50(2), 89-96 (2006-06-06)
Poly(ethylene-co-acrylic acid) (EAA) films were reacted with glycine, 12-aminododecanoic acid, aspartic acid, 5-aminoisophthalic acid, ethanolamine, diethylamine, dimethylamine, N-isopropylamine, and dimethylaminoethyleneamine to prepare EAA films with negatively charged, non-charged, hydrophilic, and hydrophobic functionalities. Attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy, differential