Merck
18099
Sigma-Aldrich
ブロモポリスチレン
extent of labeling: ~2.5 mmol/g Br loading
別名:
スチレン/ジビニルベンゼン共重合体, 臭素化, ポリスチレン-ジビニルベンゼン架橋, 臭素化
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H4Br)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~2.5 mmol/g Br loading
Matrix
crosslinked with 2% DVB
粒径
100-400 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
18099-10G:
18099-BULK:
18099-50G:
18099-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)