Merck
18069
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10BrN
CAS番号:
分子量:
200.08
Beilstein:
2412319
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +20.5±1°, c = 3% in methanol
屈折率
n20/D 1.566
密度
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI Key
SOZMSEPDYJGBEK-ZCFIWIBFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
販売に制約がある場合があります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
18069-5G:
18069-BULK:
18069-VAR:
18069-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)