Merck
180343
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-ヘキサジエナール
95%
別名:
ソルビン酸アルデヒド, ソルブアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥11,320
100 ML
¥26,400
¥11,320
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥11,320
100 ML
¥26,400
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
96.13
Beilstein:
1698401
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,320
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
69 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.895 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H,1H3/b3-2+,5-4+
InChI Key
BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
trans,trans-2,4-Hexadienal is an α,β-unsaturated aldehyde used as a food additive and as a starting material in various chemical and pharmaceutical industries. [1] [2]
アプリケーション
trans,trans-2,4-Hexadienal (sorbic aldehyde) was used in the synthesis of chiral cycloadducts[3].
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.0 °F - closed cup
引火点(℃)
67.77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
180343-25ML:
180343-BULK:
180343-5ML:
180343-VAR:
180343-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
De novo asymmetric synthesis of two 5-amino-5, 6-dideoxy-D-allose derivatives.
Tetrahedron Letters, 35(31), 5653-5656 (1994)
Atmospheric reactions between E, E-2, 4-hexadienal and OH, NO3 radicals and Cl atoms
Colmenar, et al.
Atmospheric Environment, 99, 159-167 (2014)
Influence of 1-butanethiol and metal ions on hydrogenation of trans, trans-2, 4-hexadienal at platinum nanocatalysts
Du, YK and Xu, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 257, 75-78 (2005)
Po C Chan et al.
Archives of toxicology, 77(9), 511-520 (2003-07-25)
2,4-Hexadienal (2,4-Hx) was studied for its toxicity and carcinogenicity because of its alpha, beta-unsaturated aldehyde structure and potential link between exposure to lipid peroxidation products in the diet and human malignancies. Male and female F344N rats and B6C3F1 mice received
Ping C Lee et al.
Toxicology letters, 136(3), 173-181 (2002-12-31)
Since a number of food and food products contain 2,4-hexadienal (HX), an unsaturated aldehyde, human exposure to HX is likely. Long term HX feeding to rodents induces forestomach cancers. Aldehyde dehydrogenases (ALDH) are key enzymes in the stomach for the