Merck
17996
Sigma-Aldrich
(±)-Camphoric acid anhydride
≥98.0% (T)
別名:
(±)-1,8,8-Trimethyl-3-oxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O3
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
6582434
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
solid
mp
222-225 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H14O3/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)13-7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m0/s1
InChI Key
VFZDNKRDYPTSTP-QUBYGPBYSA-N
アプリケーション
(±)-Camphoric acid anhydride (1,8,8-Trimethyl-3-oxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione) may be useful in the synthesis of aliphatic-aromatic copolyesters.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17996-VAR:
17996-50G:
17996-250G:
17996-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quentin Ruiz et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-23)
Epoxy resin plays a key role in composite matrices and DGEBA is the major precursor used. With the aim of favouring the use of bio resources, epoxy resins can be prepared from lignin. In particular, diglycidyl ether of isoeugenol derivatives