Merck
178586
Sigma-Aldrich
ビシクロ[2.2.2]オクタ-7-エン-2,3,5,6-四カルボン酸二無水物
99%
別名:
ビシクロ[2.2.2]オクタ-7-エン-2,3,5,6-テトラカルボン酸 2,3:5,6-二無水物, ビシクロオクテンテトラカルボン酸二無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥15,400
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥15,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8O6
CAS番号:
分子量:
248.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1OC(=O)C2[C@@H]3C=C[C@H](C12)C4C3C(=O)OC4=O
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H/t3-,4+,5?,6?,7?,8?
InChI Key
XLOGCGOPKPCECW-YSXAZQPSSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
178586-1KG:
178586-25G:
178586-BULK:
178586-VAR:
178586-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)