Merck
176567
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-d4
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
Tetradeuteroacetaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CDO
CAS番号:
分子量:
48.08
Beilstein:
1743039
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気圧
14.05 psi ( 20 °C)
品質水準
同位体純度
≥99 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
形状
liquid
自己発火温度
347 °F
テクニック
protein expression: suitable
屈折率
n20/D 1.3321 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
-125 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3,2D
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-MZCSYVLQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176567-1G:
176567-5G-PW:
176567-VAR:
176567-10G:
176567-10G-PW:
176567-BULK:
176567-5G:
176567-1G-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yukihiro Esaka et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 36(7), 877-880 (2020-01-28)
The deuteration of N2-ethyl-2'-deoxyguanosine (Et-dG), which is a DNA adduct generated from acetaldehyde, was studied by the addition reaction of acetaldehyde-d4 to 2'-deoxyguanosine (dG) in deuterium oxide (D2O), with the aim to obtain an isotope internal standard for the liquid
Angelique Vandemoortele et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 140, 110063-110063 (2021-03-03)
The reactivity of malondialdehyde in saturated glycerol triheptanoate oil was studied over a wide temperature range (298.15-453.15 K). With respect to the non-ideal character of a lipid medium, a kinetic model was proposed that described the experimental malondialdehyde data by a
Cecilia Sala et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 23(2), 64-69 (2017-06-29)
Recently, the formation of carbonyl compound within e-cigarettes usage has been reported. The aim of this study was to develop a new analytical method for the direct analysis of carbonyl compounds in vaporized liquids. Two different types of e-cigarettes and