Merck
175722
Sigma-Aldrich
ベンゼン-d
97 atom % D, 99% (CP)
別名:
Monodeuteriobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5D
CAS番号:
分子量:
79.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
97 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-MICDWDOJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175722-1G:
175722-VAR:
175722-5G:
175722-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2