アッセイ
98%
フォーム
liquid
不純物
0.1% 4,4′-methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
46-47 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F7O2/c1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17/h4H2,1-3H3
InChI Key
SQNZLBOJCWQLGQ-UHFFFAOYSA-N
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
175161-5G:
175161-BULK:
175161-25G:
175161-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)