Merck
174556
Sigma-Aldrich
4-メトキシ-1-ナフトール
≥97%
別名:
1-ヒドロキシ-4-メトキシナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,500
25 G
¥48,400
¥14,500
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,500
25 G
¥48,400
About This Item
化学式:
CH3OC10H6OH
CAS番号:
分子量:
174.20
Beilstein:
1818465
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,500
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
solid
mp
126-129 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7,12H,1H3
InChI Key
BOTGCZBEERTTDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Methoxy-1-naphthol was used in the synthesis of 3-(4-hydroxy-1-naphthoxy)lactic acid (4-HO-NLA)[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
174556-25G:
174556-VAR:
174556-1G:
174556-500G:
174556-5G:
174556-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R E Talaat et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 14(2), 202-207 (1986-03-01)
The formation of 3-(4-hydroxy-1-naphthoxy)lactic acid (4-HO-NLA) from propranolol was investigated. Authentic 4-HO-NLA was synthesized from 4-methoxy-1-naphthol using methods previously used for preparation of naphthoxylactic acid (NLA). Cleavage of the 4-methyl ether was accomplished using iodotrimethylsilane in the presence of cyclopentene.
Denilson F Oliveira et al.
Experimental parasitology, 199, 17-23 (2019-02-23)
Exposing second-stage juveniles (J2) of Meloidogyne incognita in vitro to a phenolic compound sometimes fails to cause J2 mortality, but in tests in vivo the same compound may reduce the infectivity and population of the nematode. This work aimed to