Merck
174319
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホンヒドラジド
~99%
別名:
p-トルエンスルホニルヒドラジド, p-トルエンスルホン酸ヒドラジド, トシルヒドラジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2NHNH2
CAS番号:
分子量:
186.23
Beilstein:
610130
EC Number:
MDL番号:
アッセイ
~99%
利用可能性
available only in EU
mp
103-108 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5,9H,8H2,1H3
InChI Key
ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Self-react. D
補足的ハザード
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
174319-50G:
174319-250G:
174319-BULK:
174319-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Linda J Ejim et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(4), 755-764 (2007-02-16)
The biosynthesis of methionine is an attractive antibiotic target given its importance in protein and DNA metabolism and its absence in mammals. We have performed a high-throughput screen of the methionine biosynthesis enzyme cystathionine beta-lyase (CBL) against a library of