Merck
172758
Sigma-Aldrich
2,3,5-トリブロモチオフェン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4HBr3S
CAS番号:
分子量:
320.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.664 (lit.)
bp
120 °C/11 mmHg (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
密度
2.483 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1cc(Br)c(Br)s1
InChI
1S/C4HBr3S/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
InChI Key
SKDNDSLDRLEELJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,3,5-トリブロモチオフェンは、2,5-ビス(ジシアノメチレン)-3-ブロモ-2,5-ジヒドロチオフェンの合成に使用されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
172758-25G:
172758-5G:
172758-BULK:
172758-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
On the reaction of 2, 5-dihalothiophenes with tetracyanoethylene oxide.
Gronowitz SALO and UPPSTROM B.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 28, 981-985 (1974)
Khalil K Hussain et al.
Biosensors & bioelectronics, 155, 112094-112094 (2020-02-25)
A robust amperometric sensor was developed for the lactate detection in the extracellular matrix of cancer cells. The sensor was fabricated by separately immobilizing nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) onto a carboxylic acid group and lactate dehydrogenase (LDH) onto an amine