Merck
17108
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-pyridinesulfonamide
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2O2S
CAS番号:
分子量:
172.20
Beilstein:
389057
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
形状
solid
SMILES記法
Cc1ccc(nc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-5-2-3-6(8-4-5)11(7,9)10/h2-4H,1H3,(H2,7,9,10)
InChI Key
HXURYNQXMBRJLU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Methyl-2-pyridinesulfonamide was used to develop a copper-catalyzed aziridination protocol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17108-25G:
17108-VAR:
17108-BULK:
17108-INTR:
17108-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hoon Han et al.
Organic letters, 6(22), 4109-4112 (2004-10-22)
[reaction: see text] We have developed, on the basis of a chelation-strategy, an efficient copper-catalyzed aziridination protocol with the use of 5-methyl-2-pyridinesulfonamide and PhI(OAc)(2). The reaction proceeds smoothly under mild conditions to give aziridines in moderate to good yields in