Merck
P2B100V20
Millipore
Pellicon® 2Maxiカセット、BIOMAX 100 kDaメンブレン付き、Vスクリーン、2 m2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031623
物質
cap (Polypropylene and Polysulfone end cap)
品質水準
製品種目
Pellicon®
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
9.0 cm (3.5 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2B100V20:
試験成績書(COA)