Merck
17049
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde dimethyl acetal
≥97.0% (GC)
別名:
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O3
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
2577568
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
solid
mp
38-42 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(OC)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C10H14O3/c1-12-10(13-2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6,10-11H,7H2,1-2H3
InChI Key
QUWDMLYTJRQRRO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of 5′-O-TBDPS-2′,3′-O-(4-hydroxymethyl-(1R)-benzyliden)-inosine[1].
その他情報
Linker employed for the immobilization of carbohydrates by acetalization and reacting the benzylic alcohol with a polymer[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17049-1G:
17049-5G:
17049-BULK:
17049-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T.F.J. Lampe et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 110, 1761-1761 (1998)
A solid-phase approach to the synthesis of N-1-alkyl analogues of cyclic inosine-diphosphate-ribose (cIDPR).
Tetrahedron, 66(10), 1931-1936 (2010)