アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
87-189 °C/743 mmHg (lit.)
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)C(CC)C(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-7(6(3)9)8(10)11-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
OKANYBNORCUPKZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
165263-BULK:
165263-25G:
165263-100G:
165263-VAR:
165263-1KG:
アクティブなフィルタ