Merck
165123
Sigma-Aldrich
ジエチル 1,3-アセトンジカルボキシラート
96%
別名:
ジエチル3-オキソグルタラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CO(CH2COOC2H5)2
CAS番号:
分子量:
202.20
Beilstein:
640146
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.440 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
密度
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O5/c1-3-13-8(11)5-7(10)6-9(12)14-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate was used in the synthesis of novel pyrido[4,3,2-de]quinoline[1], isoquinolino[6,5,4,3-cde] quinoline[1] and pyrazomycin[2]. It was used as starting reagent in the synthesis of (±)-thienamycin, potent β-lactam antibiotic[3].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
165123-250G:
165123-VAR:
165123-50G:
165123-BULK:
165123-10KG:
165123-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
フラン ≥99%
Sigma-Aldrich
185922
フラン
A synthesis of the pyrazomycins.
S De Bernardo et al.
The Journal of organic chemistry, 41(2), 287-290 (1976-01-23)
Q Ding et al.
Anti-cancer drug design, 15(2), 99-108 (2000-07-20)
A series of novel pyrido[4,3,2-de]quinoline and isoquinolino[6,5,4,3-cde] quinoline compounds was synthesized and evaluated for cytotoxicity in the National Cancer Institute developmental therapeutics program. The tricyclic compound 7 was synthesized by the cyclization of 3,4-diamino-1,2dimethoxybenzene with diethyl 1,3-acetonedicarboxylate. Oxidation of monochloropyrido[4,3,2-de]quinoline
A practical synthesis of (?)-thienamycin.
Melillo DG, et al.
Tetrahedron Letters, 21(29), 2783-2786 (1980)