アッセイ
97%
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 15
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
229-230 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Nc1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C10H9NO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H,11H2
InChI Key
ZHVPTERSBUMMHK-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
164267-VAR:
164267-1G:
164267-BULK:
164267-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)