Merck
164135
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-チオフェンカルボキシアルデヒド
90%, technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥7,760
¥7,760
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥7,760
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6OS
CAS番号:
分子量:
126.18
Beilstein:
107874
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,760
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.587 (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1sccc1C
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-8-6(5)4-7/h2-4H,1H3
InChI Key
BSQKBHXYEKVKMN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde was used in the synthesis of 2,3-dimethyl-5-(2,6,10-trimethylundecyl)thiophene[1]. It was used to investigate versatile bioconversion capacity of baker′s yeast for the generation of thiols from cysteine-aldehyde conjugates[2].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
164135-BULK:
164135-25G:
164135-100G:
164135-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The identification of 2, 3-dimethyl-5-(2, 6, 10-trimethylundecyl) thiophene, a novel sulphur containing biological marker.
Sinnenghe DJS, et al.
Tetrahedron Letters, 28(9), 957-960 (1987)
Pravin R Dongare et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 35(2), 231-242 (2019-12-25)
A new colorimetric and fluorescent probe MNTPZ based on 1H-imidazo[4,5-b]phenazine derivative has been designed and synthesized for successive detection of Ag+ and I- . The probe MNTPZ shows selective colorimetric response by a change in color from yellow to orange
Tuong Huynh-Ba et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(12), 3629-3635 (2003-05-29)
Baker's yeast was shown to catalyze the transformation of cysteine-furfural conjugate into 2-furfurylthiol. The biotransformation's yield and kinetics were influenced by the reaction parameters such as pH, incubation mode (aerobic and anaerobic), and substrate concentration. 2-Furfurylthiol was obtained in an