Merck
162345
Sigma-Aldrich
3-(3,4-ジメトキシフェニル)プロピオン酸
99%
別名:
3,4-ジメトキシヒドロ桂皮酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
210.23
Beilstein:
2696272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
96-97 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid (3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid) forms complex with copper (II)[1].
アプリケーション
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid was used in screening of short-chain fatty acid derivatives for the ability to induce γ globin gene expression in reporter assays and erythropoiesis in vivo[2].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
162345-50G:
162345-1KG:
162345-BULK:
162345-VAR:
162345-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Metal-cinnamic acids interactions. Part IV. Synthesis, study and antimicrobial activity of copper (II) complexes of 3, 4-dimethoxyhydrocinnamic acid.
Zoroddu MA and Berardi E.
Transition Met. Chem. (London), 14(4), 269-272 (1989)
Betty S Pace et al.
Blood, 100(13), 4640-4648 (2002-10-24)
Orally bioactive compounds that induce gamma globin gene expression at tolerable doses are needed for optimal treatment of the beta-hemoglobinopathies. Short-chain fatty acids (SCFAs) of 2 to 6 carbons in length induce gamma globin expression in animal models, and butyrate