Merck
161365
Sigma-Aldrich
3,4-ジクロロトルエン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥4,680
¥4,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥4,680
About This Item
化学式:
CH3C6H3Cl2
CAS番号:
分子量:
161.03
Beilstein:
1931687
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.547 (lit.)
bp
200.5 °C/741 mmHg (lit.)
密度
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
WYUIWKFIFOJVKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3,4-Dichlorotoluene is added as growth supplement in culture medium of Ralstonia sp. strain PS12[1].
アプリケーション
3,4-Dichlorotoluene was used in determination of enthalpy of formation for molecular complexes of I2 with chloromethylbenzene molecules in CCl4[2].
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
185.0 °F
引火点(℃)
85 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
161365-VAR:
161365-BULK:
161365-500G:
161365-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katrin Pollmann et al.
Journal of bacteriology, 184(19), 5261-5274 (2002-09-10)
Ralstonia sp. strain PS12 is able to use 2,4-, 2,5-, and 3,4-dichlorotoluene as growth substrates. Dichloromethylcatechols are central intermediates that are formed by TecA tetrachlorobenzene dioxygenase-mediated activation at two adjacent unsubstituted carbon atoms followed by TecB chlorobenzene dihydrodiol dehydrogenase-catalyzed rearomatization
Thermochemistry of molecular complexes. 4. Molecular complexes of I2 with chloromethylbenzenes.
Greaux JB, et al.
J. Incl. Phenom. Mol. Recog. Chem., 13(3), 245-248 (1992)