アッセイ
98%
mp
90-92 °C (lit.)
官能基
ether
nitrile
SMILES記法
CCO\C(C)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C7H8N2O/c1-3-10-6(2)7(4-8)5-9/h3H2,1-2H3
InChI Key
BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
159263-100G:4548173108353
159263-VAR:
159263-25G:4548173108360
159263-BULK:
アクティブなフィルタ