アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +24.3°, c = 1 in pyridine
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
InChI Key
GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
アプリケーション
Starting material for nucleoside synthesis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
159018-5G:
159018-VAR:
159018-10G:
159018-BULK:
159018-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック