アッセイ
97%
フォーム
liquid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
SC1=Nc2ccccc2C(=O)N1
InChI
1S/C8H6N2OS/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(12)10-7/h1-4H,(H2,9,10,11,12)
InChI Key
PUPFOFVEHDNUJU-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
158828-50G:
158828-BULK:
158828-VAR:
158828-10G:
アクティブなフィルタ