Merck
157430
Sigma-Aldrich
2-エチルブチリルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥13,800
¥13,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥13,800
About This Item
化学式:
(C2H5)2CHC(O)Cl
CAS番号:
分子量:
134.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CCC(CC)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
SMUKODJVMQOSAB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Ethylbutyryl chloride was used in syntheses of bicyclic thiophene derivatives.[1]
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
157430-25ML:
157430-5ML:
157430-VAR:
157430-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joseph L Duffy et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(5), 1401-1405 (2005-02-17)
A novel class of antagonists of the human glucagon receptor (hGCGR) has been discovered. Systematic modification of the lead compound identified substituents that were essential for activity and those that were amenable to further optimization. This SAR exploration resulted in