Merck
156906
Sigma-Aldrich
2,6-ジメチル安息香酸
97%
別名:
vic-m-キシリル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3CO2H
CAS番号:
分子量:
150.17
Beilstein:
1863791
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
114-116 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
HCBHQDKBSKYGCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Crystal structure of 2,6-dimethylbenzoic acid was studied by three-dimensional X-ray methods.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
156906-1G:
156906-10G:
156906-BULK:
156906-VAR:
156906-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The crystal structure of 2, 6-dimethylbenzoic acid.
Anca R, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 23(6), 1010-1016 (1967)
Marcin Poreba et al.
Cell death and differentiation, 26(2), 229-244 (2018-05-12)
Apical caspases initiate and effector caspases execute apoptosis. Reagents that can distinguish between caspases, particularly apical caspases-8, 9, and 10 are scarce and generally nonspecific. Based upon a previously described large-scale screen of peptide-based caspase substrates termed HyCoSuL, we sought