安全性情報
15647
Sigma-Aldrich
Polystyrol Microspheres 2-hydroxyethylated
extent of labeling: ~1.3 mmol/g loading
別名:
2-Hydroxyethyl-polystyrene, Polystyrene M OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~1.3 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
粒径
~5 μm
官能基
alcohol
保管温度
2-8°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15647-1G-F:
15647-BULK-F:
15647-5G-F:
15647-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)